Learn More
Gilac™ Airtight Box with White Lid
Airtight Box with White Lid is ideal as delivery box and click and collect service.
53.05€ - 88.55€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapa hermética |
---|---|
Color | Blanco |
Material | HDPE |
Forma | Rectangulares |
Tipo de producto | Airtight Box |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17958901
|
Gilac™
G602012 |
0.6 L |
53.05€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17918511
|
Gilac™
G602112 |
1.2 L |
88.55€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17958831
|
Gilac™
G602212 |
2.5 L |
79.65€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Airtight container, by pack of 12, perfect as delivery box and click and collect service.
- Keeps flavours in and odours out.
- Clear box: contents are visible and recognizable.
- Flexible, watertight lid.
- PP clear container. LDPE lid
- Available in 3 sizes, stackable.
- Customisation available on request for a minimum of 500 units.
Especificaciones
Tapa hermética | |
HDPE | |
Airtight Box | |
3 in. |
Blanco | |
Rectangulares | |
75 mm |