Learn More
AK5 Monoclonal Antibody (OTI2G4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA501641S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AK5 Monoclonal antibody specifically detects AK5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
AK5 | |
Monoclonal | |
0.91 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
Q9Y6K8 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
26289 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
IgG1 |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
OTI2G4 | |
Unconjugated | |
AK5 | |
adenylate kinase 5; adenylate kinase 6; adenylate kinase isoenzyme 5; AK 5; AK5; AK6; ATP-AMP transphosphorylase 5; MGC33326; wu:fj63a06 | |
Full length human recombinant protein of human AK5 produced in HEK293T cell. | |
30 μL | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
AK5 Monoclonal Antibody (OTI2G4), TrueMAB™, OriGene
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido