Learn More
Cytiva Soporte para columna corta Akta
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
26 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte para columna corta |
| Peso (métrico) | 0,06 kg |
| Descripción | Soporte para columna corta, para columnas de 26 mm de DI. |
| Diámetro interior (métrico) | 26 mm |
| Cantidad | Tamaño de paquete completo: |
| Para utilizar con (equipo) | ÄKTA clásico |