Learn More
Cytiva Sistema de cromatografía AKTA start
AKTA start es un sistema de cromatografía fácil de usar que automatiza los procedimientos de purificación manual utilizando, por ejemplo, columnas HiTrap.
Marca:  Cytiva 29022094
Código de producto. 15269764
  • 8900.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
AKTA start es un sistema de cromatografía preparativa para la purificación de proteínas a escala de laboratorio. AKTA start está diseñado como un sistema independiente, con un diseño intuitivo, una trayectoria de flujo sencilla y una interfaz fácil de usar. Con AKTA start es fácil purificar una amplia variedad de proteínas usando métodos de inicio rápido integrados o plantillas predefinidas, o creando sus propios métodos. AKTA start se puede combinar con el colector de fracciones Frac30, el software de control UNICORN™ start 1.0 de fácil uso y columnas preempaquetadas centradas en aplicaciones para una solución automatizada.
AKTA start ofrece las siguientes características:
  • Solución compacta para una purificación rápida y fiable de proteínas en un solo paso
  • Opciones de inyección de muestras y adquisición de fracciones
  • Métodos de inicio rápido y plantillas para técnicas de purificación comunes
  • Pantalla táctil intuitiva y monitorización en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 0,5 a 5 ml/min
360 mm
0,5 mPa
100/120/220/240 V CA
Sistema de cromatografía AKTA start
Uso del ejemplo de columnas HiTrap
El sistema independiente con caja de accesorios y documentación del usuario, colector de fracciones y software de inicio UNICORN son módulos opcionales.
1 unidad
340 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Sistema de cromatografía AKTA start > Intervalo de caudal: De 0,5 a 5 ml/min