Learn More
Tubo de Al-23, abierto en ambos extremos, diámetro exterior: 35 mm, diámetro interior: 29 mm, Thermo Scientific Chemicals
105.00€ - 1028.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Al-23 Tube |
---|---|
Nombre de nota | Both ends open |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11314017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.DM |
100 mm |
105.00€
100 mm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11324017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.DR |
200 mm | |||||||
11364017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.DW |
300 mm |
311.00€
300 mm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11304017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.EH |
600 mm | |||||||
11334017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.EM |
800 mm | |||||||
11354017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031575.EO |
1000 mm |
1028.00€
1000 mm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Al-23 Tube | |
Both ends open |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only