Learn More
Thermo Scientific™ [Ala9] Autocamtide 2
Para aplicaciones de biología molecular y celular
48.52€ - 79.46€
Especificaciones
Método de purificación | HPLC |
---|---|
Nombre común | Autocamtide-2-Related Inhibitory Peptide |
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecular | 1497.76 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
HPLC | |
-30°C to -10°C | |
1497.76 | |
RUO - research use only |
Autocamtide-2-Related Inhibitory Peptide | |
Solid | |
[Ala9] Autocamtide 2 | |
Lys-Lys-Ala-Leu-Arg-Arg-Gln-Glu-Ala-Val-Asp-Ala-Leu |
For Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.