Learn More
Molecular Probes™ Reactivo de viabilidad de células alamarBlue™
Reactivo de viabilidad de células alamarBlue™
Marca: Molecular Probes™ DAL1025
313.62 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21886" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10872kg
Descripción
El reactivo alamarBlue es un indicador redox que produce un cambio colorimétrico y una señal fluorescente en respuesta a la actividad metabólica. Se trata de un colorante de seguridad comprobada y no tóxico utilizado para el análisis cuantitativo de la viabilidad celular y la proliferación celular, para bioensayos de citocinas y estudios de citotoxicidad in vitro.Aplicaciones:
• Determinaciones de proliferación celular: el reactivo alamarBlue es soluble en agua, estable en el cultivo y no tóxico
• Ensayos de viabilidad celular, incluida la citotoxicidad: actividad metabólica y cambios en la generación de colorante en proporción a los daños celulares y la alteración de la viabilidad
• Ensayos de citocinas: mida la proliferación inducida por citocina, recupere y expanda células al final del estudio si lo desea
El reactivo alamarBlue es un reactivo de ensayo de viabilidad celular
El ensayo alamarBlue se basa en la capacidad de las células metabólicamente activas de convertir el reactivo en un indicador fluorescente y colorimétrico. Las células dañadas e inviables tienen menor actividad metabólica innata, por lo que generan una señal proporcionalmente más débil. El colorante en sí tiene una baja toxicidad y es generalmente seguro para las células.
Ensayo seguro, cómodo y versátil
El reactivo alamarBlue es un líquido de color índigo que ha demostrado medir eficazmente la actividad metabólica innata en células animales, bacterianas y fúngicas. Dado que el reactivo alamarBlue no es tóxico, las células efectoras pueden recuperarse para posteriores análisis o para una ulterior expansión celular al final de un estudio. El reactivo alamarBlue es soluble en agua, por lo que ahorra el tiempo que, de lo contrario, se perdería en el proceso de lavado y extracción. El formato de ensayo homogéneo de este kit es rápido; añada el reactivo único directamente a las células en suspensión o a las células unidas en pleno medio. El protocolo puede automatizarse fácilmente y adaptarse a ensayos de alto rendimiento. La capacidad de detectar el indicador alamarBlue ya sea por fluorescencia o espectroscopía proporciona compatibilidad con lectores de placas, citometría de flujo y microscopía.
Detección experimental del reactivo alamarBlue
• Fluorometría: por excitación a entre 530–560 nm y emisión a 590 nm
• Espectrofotometría: por medidas de absorbencia a 570 nm y 600 nm
Especificaciones
Bacterias, células eucariotas, células fúngicas | |
Almacenar en refrigerador entre 2 °C y 8 °C. |
|
Colorimétrico, fluorescencia | |
Espectrofotómetro, Lector de microplacas | |
Resazurina | |
530-560 nm | |
Placa de 96 pocillos, cubetas, placa de 384 pocillos | |
alamarBlue™ | |
Hielo húmedo |
Azul | |
Reactivo de viabilidad de células alamarBlue™ | |
Ensayo de viabilidad | |
Reactivo de viabilidad celular | |
590 nm | |
Líquido | |
De 1 a 4 h (Hasta 24 horas para recuentos de células bajos) | |
25 mL | |
Compatible con alto rendimiento |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.