Learn More
Alameticina, ≥ 50 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Alamethicin |
Tipo | Alamethicin |
Forma física | Polvo |
CAS | 59588-86-2 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥50% |
Fórmula molecular | C92H150N22O25 |
Sinónimo | U-22324 Antibiotic |
Clave InChI | LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N |
SMILES | CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C |
Peso molecular (g/mol) | 1964.341 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Alamethicin
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Alamethicin