Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-alanina, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
Effective catalyst for the Knoevenagel condensation. Beta Alanine is used as nutrition supplements in food production. Increase muscular strength & power output, Increases Muscle Mass, increase Anaerobic Endurance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Catalizador eficaz para la condensación Knoevenagel. La beta alanina se utiliza como suplementos nutricionales en la producción de alimentos. Aumenta la potencia de potencia muscular y la masa muscular, aumenta la resistencia anaeróbica.
Solubilidad
Soluble en agua (550 g/L). Ligeramente soluble en alcohol. Insoluble en éter y acetona.
Notas
ligeramente higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Catalizador eficaz para la condensación Knoevenagel. La beta alanina se utiliza como suplementos nutricionales en la producción de alimentos. Aumenta la potencia de potencia muscular y la masa muscular, aumenta la resistencia anaeróbica.
Solubilidad
Soluble en agua (550 g/L). Ligeramente soluble en alcohol. Insoluble en éter y acetona.
Notas
ligeramente higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | beta-Alanine |
Punto de fusión | ∼205°C (decomposition) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Fórmula lineal | H2NCH2CH2CO2H |
Beilstein | 906793 |
Índice Merck | 14,205 |
Información de solubilidad | Soluble in water(550g/L). Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether and acetone. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.09 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Densidad | 1.437 |