Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low Ash and Metals
Código de producto. 11400262 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
25 g
50 g
500 g
11400262 50 g 50 g
11480252 10 g 10 g
11490252 25 g 25 g
12861781 1 kg 1 Kg
11410262 100 g 100 g
11420262 500 g 500 g
6 options
Código de producto. 11400262
Marca: MP Biomedicals™ 0216006950
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Prepared by heat shock fractionation
  • For IVD applications
  • Low visible absorbance
  • Purity: >98%
  • Ash: <2%
  • Metals: <20ppm
For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Microbial Culture
Peso molecular 66.338
Nombre Bovine Albumin Fraction V
Intervalo de pH 6.5 to 7.5
Cantidad 50 g
Fuente Bovine
Requisitos de almacenamiento 2° to 8°C
Formulario Powder