missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- For IVD applications
- Low visible absorbance
- Purity: >98%
- Ash: <2%
- Metals: <20ppm
For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Microbial Culture |
| Peso molecular | 66.338 |
| Nombre | Bovine Albumin Fraction V |
| Intervalo de pH | 6.5 to 7.5 |
| Cantidad | 500 g |
| Fuente | Bovine |
| Requisitos de almacenamiento | 2° to 8°C |
| Formulario | Powder |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?