Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low Ash and Metals
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
25 g
50 g
500 g
Descripción
- For IVD applications
- Low visible absorbance
- Purity: >98%
- Ash: <2%
- Metals: <20ppm
For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Microbial Culture |
| Peso molecular | 66.338 |
| Nombre | Bovine Albumin Fraction V |
| Intervalo de pH | 6.5 to 7.5 |
| Cantidad | 25 g |
| Fuente | Bovine |
| Requisitos de almacenamiento | 2° to 8°C |
| Formulario | Powder |