Description
- For IVD applications
- Low visible absorbance
- Purity: >98%
- Ash: <2%
- Metals: <20ppm
For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Microbial Culture |
| Peso molecular | 66.338 |
| Nombre | Bovine Albumin Fraction V |
| Intervalo de pH | 6.5 to 7.5 |
| Cantidad | 1 kg |
| Fuente | Bovine |
| Requisitos de almacenamiento | 2° to 8°C |
| Formulario | Powder |
Safety and Handling
Product Identifier
- Albumin, Bovine, Fraction V
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: bovine albumin