Learn More
Albumin, Egg, Powder, Purified, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Albumin, Egg |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 500 g |
Grado | Purificado |
Forma física | Polvo |