Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albúmina bovina/fracción V, para bioquímica, pH 7,0 Código de producto.: 10023060
Thermo Scientific Chemicals Albúmina bovina/fracción V, para bioquímica, pH 7,0
Código de producto. 10023060
10 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10023060
Marca: Thermo Scientific Chemicals 240400100
Solicitar formato a granel o personalizado
La albúmina bovina/fracción V, número de CAS 9048-46-8, también conocida como albúmina sérica bovina (BSA), es una proteína de albúmina sérica derivada de las vacas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La albúmina bovina/fracción V es una proteína de albúmina sérica que se utiliza habitualmente en experimentos de laboratorio, como enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA), inmunoblots e inmunohistoquímica o inmunofluorescencia
Aplicaciones
  • La albúmina bovina/fracción V muestra la actividad de bloqueo principalmente cuando se utilizan anticuerpos sensibles a la caseína, incluidos anticuerpos fosfoespecíficos
  • En los enfoques genéticos, este compuesto se puede utilizar para aumentar los rendimientos de las reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) a partir de plantillas de baja pureza
  • Este compuesto es útil para estabilizar las enzimas durante el almacenamiento y también para las reacciones enzimáticas en las que la ausencia de nucleasas es crucial
  • En cultivos in vitro, se ha aplicado la albúmina bovina/fracción V como nutriente en cultivos celulares y microbianos, especialmente cuando se utilizan medios sin suero
  • Se utiliza comúnmente como patrón de proteínas para obtener curvas de calibración para varios experimentos de laboratorio
  • La albúmina bovina/fracción V es una pequeña proteína que se utiliza comúnmente en inmunohistoquímica para bloquear regiones no específicas.La unión de este compuesto a sitios de unión no específicos aumenta la probabilidad de que los anticuerpos se vinculen únicamente a la región de interés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9048-46-8
Número MDL MFCD00145743
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albumine Bovine/Fraction V
Color Beige-amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464796 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/09/2024 Catalog Number240401000,240400100,240405000,24040032
Número de loteB0155499 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number240401000,240400100,240405000,24040032
Número de loteA0458714 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2024 Catalog Number240401000,240400100,240405000,24040032
Número de loteB0155392 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog Number240401000,240400100,240405000,24040032
Número de loteB0149229 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number240401000,240400100,240405000,24040032
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Albúmina bovina/fracción V, para bioquímica, pH 7,0 >