Learn More
Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Demonstrate the presence of both neutral and acidic mucosubstances with the Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Marca: Epredia™ 87023
214.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se puede utilizar de forma independiente para teñir de azul mucinas ácidas y otras mucosustancias ácidas sulfatadas y carboxiladas en cortes de tejido
- La reacción de ácido peryódico de Schiff (PAS) se utiliza para teñir glucógeno, membranas basales y mucosustancias neutras
Incluye: Solución de tinción azul alciano pH 2,5, solución de ácido peryódico (0,5 %) y reactivo de Schiff
Especificaciones
Kit de tinción especial azul alciano/PAS |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: periodic acid, 2-methyl-3-isothiazolone,acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(4+)