Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alectinib, 95 %
Código de producto. 17130646
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alectinib
CAS 1256580-46-7
Intervalo de porcentaje de ensayo 95 %
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C30H34N4O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.62
Clave InChI KDGFLJKFZUIJMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=C(C=C2C(=C1)C(=O)C1=C(NC3=CC(=CC=C13)C#N)C2(C)C)N1CCC(CC1)N1CCOCC1
Nombre IUPAC 9-ethyl-6,6-dimethyl-8-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]-11-oxo-5H,6H,11H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile
Peso molecular (g/mol) 482.63