Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 405 NHS Ester (Succinimidyl Ester)
Éster de NHS Alexa Fluor™ 405 (éster de succinimidilo)
628.00€ - 2975.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tinte |
---|---|
Reactividad química | Amina |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 405 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10153622
|
Molecular Probes™
A30000 |
1 mg |
628.00€
1 miligramo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11574037
|
Molecular Probes™
A30100 |
5 mg |
2975.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Alexa Fluor™ 405 es un tinte azul fluorescente óptimo para su uso con el láser violeta de 405 nm. El tinte Alexa Fluor™ 405, empleado para la generación estable de señales para la obtención de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 405 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, trazadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular.El éster NHS (o succinimidilo éster) de Alexa Fluor™; 405 es la herramienta más popular para conjugar este colorante con una proteína o anticuerpo. Los ésteres NHS se pueden usar para etiquetar aminas primarias (R-NH2) de proteínas, oligonucleótidos modificados por aminas y otras moléculas que contengan aminas. El conjugado Alexa Fluor™ resultante mostrará una fluorescencia más brillante y mayor fotoestabilidad que los conjugados de otros fluoróforos espectralmente similares.
Información detallada acerca de este éster NHS Alexa Fluor™:
Etiqueta de fluoróforo: colorante Alexa Fluor™ 405
Grupo reactivo: éster NHS
Reactividad: aminas primarias en proteínas y ligandos, oligonucleótidos modificados con aminas
Ex/Em del conjugado: 400/424 nm
Coeficiente de extinción: 35 000 cm-1M-1
Colorantes similares espectrales: Pacific Blue
Peso molecular: 1028,3
Reacción de conjugación típica
Puede conjugar reactivos de aminas con prácticamente cualquier proteína o péptido (el protocolo proporcionado está optimizado para anticuerpos IgG). Puede ampliar la reacción para cualquier cantidad de proteína, pero la concentración de la proteína debe ser al menos de 2 mg/ml para obtener unos resultados óptimos. Recomendamos probar tres grados de etiquetado distintos, utilizando tres proporciones molares diferentes del reactivo en la proteína.
El éster de NHS Alexa Fluor™ suele disolverse en dimetilformamida (DMF) anhidra o dimetilsulfóxido (DMSO) (D12345) de gran calidad, y la reacción se lleva a cabo en un tampón de bicarbonato sódico de 0,1–0,2 M, pH 8,3, a temperatura ambiente durante 1 hora. Dado que la pKa de la amina terminal es inferior a la del grupo amino épsilon de lisina, puede realizar un etiquetado más selectivo de la terminal amina mediante un tampón más cercano al pH neutro.
Purificación de conjugado Los anticuerpos etiquetados se separan normalmente del colorante Alexa Fluor™ mediante una columna de filtración en gel, como Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30 o equivalentes. Para cantidades mucho mayores o menores de proteínas, seleccione un medio de filtración en gel con un corte de peso molecular adecuado o purifique por diálisis. Ofrecemos varios kits de purificación optimizados para diferentes cantidades de conjugado de anticuerpos:
- Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg
- Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 µg
- Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 µg
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental.
Personalizaremos el conjugado que desee
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas personalizado que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Especificaciones
Tinte | |
Temperatura ambiente | |
Alexa Fluor™ 405 | |
Alexa Fluor™ |
Amina | |
Ester activo, succinimidilo éster | |
Colorantes Alexa Fluor |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.