Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 700 NHS Ester (Succinimidyl Ester)
Éster NHS Alexa Fluor™ 700 (éster succinimidilo)
674.00€ - 2920.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tinte |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
Reactividad química | Amina |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10072682
|
Molecular Probes™
A20010 |
1 mg |
674.00€
1 miligramo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11554017
|
Molecular Probes™
A20110 |
5 mg |
2920.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Alexa Fluor™ 700 es un tinte cercano a IR brillante y fotoestable que puede excitarse con una lámpara de arco de xenón, láseres de diodo rojo lejano o láseres de bombeo de tinte que funcionan en el intervalo de 675–700 nm. El tinte Alexa Fluor™ 700, empleado para la generación estable de señales para la obtención de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. La fluorescencia de este tinte Alexa Fluor™ de larga longitud de onda no es visible al ojo humano, pero se detecta fácilmente con la mayoría de los sistemas de adquisición de imágenes. Además de las formulaciones reactivas del tinte, ofrecemos el tinte Alexa Fluor™ 700 conjugado a una variedad de anticuerpos, péptidos, proteínas, trazadores y sustratos de amplificación optimizados para el etiquetado y la detección celular. El éster NHS (o éster succinimidilo) de Alexa Fluor™ 700 es la herramienta más popular para conjugar este tinte a una proteína o anticuerpo. Los ésteres NHS se pueden usar para etiquetar aminas primarias (R-NH2) de proteínas, oligonucleótidos modificados por aminas y otras moléculas que contengan aminas. El conjugado Alexa Fluor™ obtenido mostrará una fluorescencia más brillante y mayor fotoestabilidad que los conjugados de otros fluoróforos espectralmente similares.Información detallada sobre este éster de NHS AlexaFluor™:
Etiqueta de fluoróforo: Tinte Alexa Fluor™ 700
Grupo reactivo: Éster NHS
Reactividad: Aminas primarias en proteínas y ligandos, oligonucleótidos modificados con aminas
Ex/Em del conjugado: 702/723 nm
Coeficiente de extinción: 205 000 cm-1M-1
Peso molecular: ∼1400
Reacción de conjugación típica
Puede conjugar reactivos de aminas con prácticamente cualquier proteína o péptido (el protocolo proporcionado está optimizado para anticuerpos IgG). Puede ampliar la reacción para cualquier cantidad de proteína, pero la concentración de la proteína debe ser al menos de 2 mg/ml para obtener unos resultados óptimos. Recomendamos probar tres grados de etiquetado distintos y emplear tres proporciones molares diferentes del reactivo en la proteína.
El éster NHS Alexa Fluor™ suele disolverse en dimetilformamida (DMF) anhidra o dimetilsulfóxido (DMSO) (D12345) de gran calidad, y la reacción se lleva a cabo en un tampón de bicarbonato sódico de 0,1–0,2 M, pH 8,3, a temperatura ambiente durante una hora. Dado que la pKa de la amina terminal es inferior a la del grupo amino épsilon de lisina, puede realizar un etiquetado más selectivo de la terminal amina mediante un tampón más cercano al pH neutro.
Purificación del conjugado
Los anticuerpos etiquetados se separan normalmente del tinte Alexa Fluor™ mediante una columna de filtración en gel, como Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30 o equivalentes. Para cantidades mucho mayores o menores de proteínas, seleccione un medio de filtración en gel con un corte de peso molecular adecuado o purifique por diálisis. Ofrecemos varios kits de purificación optimizados para diferentes cantidades de conjugado de anticuerpos:
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos para 0,5-1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos para 20-50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos para 50-100 μg (A33088)
Obtenga más información sobre el etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se adaptan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de marcado, lea la sección 1.2 sobrekits para marcado de proteínas y ácidos nucleicos del manual de Molecular Probes™.
Creamos conjugados personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, le prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Especificaciones
Tinte | |
Amina | |
Ester activo, succinimidilo éster | |
Colorantes Alexa Fluor | |
723 nm |
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente | |
Alexa Fluor™ 700 | |
Alexa Fluor™ | |
702 nm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.