missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfuzosin hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
Alfuzosin hydrochloride is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alfuzosin hydrochloride |
| CAS | 81403-68-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H28ClN5O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | SL 77499-10 |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (117.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 31.25 mg/mL (73.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 425.91 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido