Learn More
Gibco™ AlgiMatrix™ 24-Well, 3D Culture System, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Cantidad:
1 Plate
4 Plates
N.° de pocillos:
24
Descripción
El sistema de cultivo celular Algimatrix™ 3D proporciona una matriz tridimensional que tiene el potencial de crear condiciones de cultivo celular que reflejen más de cerca la morfología y el comportamiento normales de las células. Tiene relevancia tanto para investigadores académicos como industriales que quieren cultivar hepatocitos y otras células formadoras de esferoides. La esponja de alginato de Algimatrix™ se proporciona en un formato de 24 pocillos que encaja bien a la vez en el flujo de trabajo de usuarios con menores y con mayores capacidades de procesamiento. Un mayor tamaño del pocillo permite el crecimiento de más células para aplicaciones posteriores como la transfección.
Especificaciones
Especificaciones
Tapa | Con tapa |
Contenido y almacenamiento | Matriz libre de origen animal de alta fidelidad para cultivo celular en 3D que imita las condiciones in vivo. Resultados más consistentes que las matrices derivadas de animales. Listo para usar, almacenado a temperatura ambiente y estable hasta 18 meses. Protocolos disponibles. |
Envase | 1 Paq. |
Línea de productos | Algimatrix™, Gibco™ |
Color | Transparente |
Tipo de producto | Microplaca |
N.° de pocillos | 24 |
Esterilidad | Estéril |
Tratamiento de superficie | Sistema de cultivo AlgiMatrix 3D |
Forma del pocillo | Plano |