Learn More
Gibco™ AlgiMatrix™ 96-Well, 3D Culture System, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Paquete de 1
N.° de pocillos:
96
Descripción
El sistema de cultivo celular AlgiMatrix™ 3D es la primera matriz biológica sin origen animal para cultivo celular tridimensional (3D). El sistema de cultivo AlgiMatrix™ 3D crea un sistema modelo de cultivo celular que refleja más de cerca la morfología y el comportamiento normales de las células, para cumplir con los requisitos de los investigadores para el cultivo celular 3D en campos como la toxicología, el desarrollo de fármacos, la investigación de cáncer y células madre, el desarrollo y la morfogénesis, la ingeniería de tejidos y órganos, las cardiopatías, la diabetes y la enfermedad de Alzheimer.
El sistema de cultivo celular AlgiMatrix™ 3D se suministra en un formato de 96 pocillos que encaja bien a la vez en el flujo de trabajo de usuarios con menores y con mayores capacidades de procesamiento. Los científicos pueden inocular las células directamente en las placas estériles de microtitulación precargadas con esponja de alginato liofilizada, sin necesidad de pretratamientos ni preparaciones. La combinación de comodidad, alta capacidad y visualización microscópica hace que el sistema de cultivo celular AlgiMatrix™ 3D sea la solución ideal para aplicaciones básicas amplias de investigación y descubrimiento de fármacos.
Aplicaciones:
El sistema de cultivo AlgiMatrix™ 3D es adecuado para muchos procedimientos de detección celular, descubrimiento de fármacos y terapia celular humana, incluidos los ensayos de esferoides tumorales multicelulares (MCT),1 estudios de organogénesis de hepatocitos 2-4 y cardiomiocitos,5 estudios de cocultivo,6 ensayos de detección de fármacos de alto rendimiento,1 y diferenciación 3D de células madre embrionarias.7 Cada lote se somete a pruebas de rendimiento y calidad en un ensayo de toxicidad basado en células.
Almacenamiento:
temperatura ambiente.
Referencias:
1. Kunz-Schughart, L., et al., (2004) J Biomolec Screening 9, 273.
2. DVIR-Ginzberg, M., et al (2003) Tissue Engineering 9, 757.
3. Elkayam, T., et al. (2006) Tissue Engineering 12, 1357.
4. Kedem, A., et al. (2005) Tissue Engineering 11, 715.
5. Dar, A., et al. (2002) Biotechnology & Bioengineering 80, 305.
6. Kim, J. (2005) Seminars in Cancer Biology 15, 365.
7. Gerecht-NIR, S., et al (2004) Biotechnology & Bioengineering 88, 313.
El sistema de cultivo celular AlgiMatrix™ 3D se suministra en un formato de 96 pocillos que encaja bien a la vez en el flujo de trabajo de usuarios con menores y con mayores capacidades de procesamiento. Los científicos pueden inocular las células directamente en las placas estériles de microtitulación precargadas con esponja de alginato liofilizada, sin necesidad de pretratamientos ni preparaciones. La combinación de comodidad, alta capacidad y visualización microscópica hace que el sistema de cultivo celular AlgiMatrix™ 3D sea la solución ideal para aplicaciones básicas amplias de investigación y descubrimiento de fármacos.
Aplicaciones:
El sistema de cultivo AlgiMatrix™ 3D es adecuado para muchos procedimientos de detección celular, descubrimiento de fármacos y terapia celular humana, incluidos los ensayos de esferoides tumorales multicelulares (MCT),1 estudios de organogénesis de hepatocitos 2-4 y cardiomiocitos,5 estudios de cocultivo,6 ensayos de detección de fármacos de alto rendimiento,1 y diferenciación 3D de células madre embrionarias.7 Cada lote se somete a pruebas de rendimiento y calidad en un ensayo de toxicidad basado en células.
Almacenamiento:
temperatura ambiente.
Referencias:
1. Kunz-Schughart, L., et al., (2004) J Biomolec Screening 9, 273.
2. DVIR-Ginzberg, M., et al (2003) Tissue Engineering 9, 757.
3. Elkayam, T., et al. (2006) Tissue Engineering 12, 1357.
4. Kedem, A., et al. (2005) Tissue Engineering 11, 715.
5. Dar, A., et al. (2002) Biotechnology & Bioengineering 80, 305.
6. Kim, J. (2005) Seminars in Cancer Biology 15, 365.
7. Gerecht-NIR, S., et al (2004) Biotechnology & Bioengineering 88, 313.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tapa | Con tapa |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Envase | Paquete de 5 |
Línea de productos | Algimatrix™ |
Color | Transparente |
Tipo de producto | Microplaca |
N.° de pocillos | 96 |
Esterilidad | Estéril |
Tratamiento de superficie | Sistema de cultivo AlgiMatrix 3D |
Forma del pocillo | Plano |
Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.