Learn More
Gibco™ AlgiMatrix™ 6-Well, 3D Culture System, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Cantidad:
4 x 6 placas de pocillos
Placa de 1 x 6 pocillos
N.° de pocillos:
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La placa de 6 pocillos del sistema de cultivo celular AlgiMatrix™ 3D es una matriz biológica fácil de usar y libre de origen animal disponible para el desarrollo de modelos de cultivo celular de alta fidelidad que son más predictivos para enfermedades y respuestas a medicamentos. Las esponjas AlgiMatrix™ se formulan utilizando materia prima de calidad farmacéutica procedente de algas marrones. Su estructura macroporosa pura, definida químicamente y no tóxica mejoró la consistencia entre lotes, la carga celular superior y la excelente administración de nutrientes, sin dañar las células. La esponja AlgiMatrix™ es biodegradable y estable a temperatura ambiente.
El sistema de cultivo celular AlgiMatrix™ 3D es adecuado para una amplia gama de procedimientos, incluidos los ensayos de esferoides tumorales multicelulares (MCT), los estudios de organogénesis de hepatocitos y cardiomiocitos, los estudios de cocultivo y los ensayos de detección de fármacos de alto rendimiento.
El sistema de cultivo celular AlgiMatrix™ 3D es adecuado para una amplia gama de procedimientos, incluidos los ensayos de esferoides tumorales multicelulares (MCT), los estudios de organogénesis de hepatocitos y cardiomiocitos, los estudios de cocultivo y los ensayos de detección de fármacos de alto rendimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Tapa | Con tapa |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 4 placas AlgiMatrix de 6 pocillos y 50 ml de tampón reafirmante. Guardar a temperatura ambiente, 15-30 °C |
| Línea de productos | Algimatrix, Gibco |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| N.° de pocillos | 6 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sistema de cultivo AlgiMatrix 3D |
| Forma del pocillo | Plano |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para cultivo celular |
| Mostrar más |