missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alkaline Phosphatase/ALPP Antibody (ALPP/9109R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18581199 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 700
Código de producto.
18581199 0.1 mL, Alexa Fluor 700
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18581199

Marca: Novus Biologicals NBP324277AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Alkaline Phosphatase/ALPP Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alkaline Phosphatase/ALPP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ALPP/9109R
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental, alkaline phosphatase, placental (Regan isozyme), alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, EC 3.1.3.1, FLJ61142, glycerophosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1, Regan isozyme
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Alkaline Phosphatase/ALPP protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 250
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.