Descripción
Para la manipulación de objetos calientes fuera del autoclave u horno, o para otra protección térmica. Los guantes para autoclave de algodón/Terry Bel Art™ son suaves y manejables, aunque resistentes.
- Resistente a altas temperaturas hasta 232°C; sustituyen los peligrosos guantes de asbesto
- Los guantes de dos alturas proporcionan protección para la muñeca y el antebrazo
- El color naranja intenso proporciona una gran visibilidad
- Lavar a máquina, secar al aire o utilizar el soporte para guantes Lab-Aire™ II
- Marcado CE
- NO son resistentes al agua
- NO utilizar con hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón, Felpa |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Temperature (Metric) Max | 232 °C |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Cantidad | 1 unidad |
| Resistente a | Altas temperaturas |
| Mostrar más |