Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de Toda las Capas de Acero Inoxidable
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
130 mL
260 mL
Longitud (métrico):
550 mm
850 mm
1500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Muestreador de todas las capas, con tubo interior abierto, sin cámaras separadas y gran volumen de muestreo. Para muestras de todas las capas a través de todas las capas de la muestra.
- AISI 316L (1.4404)
- 25 mm de diámetro
- Fácil limpieza, punta extraíble
- Excelente procesamiento, modelo robusto
- Se pueden recoger varios productos a granel con las lanzas, desde el polvo más fino hasta los granos grandes, como el maíz o las nueces
- Corresponde a la norma ISTA para longitudes de semillas de 10 mm (trigo, avena) y 5 mm (lino, vezas)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de todas las capas |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | 3 aberturas |
| Tipo de mango | Forma de T |
| Capacidad (imperial) | 2,36 oz |
| Capacidad (métrico) | 70 mL |
| Certificaciones/conformidad | DIN |
| Para utilizar con (aplicación) | Para muestras de todas las capas a través de todas las capas de la muestra, productos alimenticios |
| Longitud (métrico) | 550 mm |