Learn More
Buerkle™ All-Purpose jars with Screw Cap
Shop All Bürkle Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Description
- Tubos con tapón de rosca
- Para almacenar y transportar
- Tubo: PP, transparente; tapa de rosca: PP transparente
- Sin grietas
Specifications
Specifications
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Tapón de rosca |
Material | Polipropileno |
Peso (métrico) | 0,06 kg |
Claridad | Eliminar |
Closure Included | Sí |
Forma | Forma redonda |
Altura (métrico) | 100 mm |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ All-Purpose jars with Screw Cap >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction