Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido holo-trans-retinoico, 97 %
Código de producto. 10552611
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
El retinol todo-trans, vitamina A, retinol, número de CAS 68-26-8, es una vitamina soluble en grasa que une los receptores retinoides dentro de las células.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El retinol todo-trans, conocido comúnmente como vitamina A, es un nutriente esencial soluble en grasa
• El retinol todo-trans interviene en la señalización de hormonas a través de los receptores retinoides
• Es un importante regulador de la división celular y la apoptosis
• La deficiencia puede llevar a trastornos de la vista, los huesos, inmunológicos y de la piel
Aplicaciones
• Adecuado para la investigación sobre diferenciación celular, desarrollo embrionario, inmunología y más
• Calidad apta para laboratorio, para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-79-4
Fórmula molecular C20H28O2
Peso molecular (g/mol) 300.44
Número MDL MFCD00001551
Clave InChI SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Sinónimo retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexeno-1-il)nona-2,4,6,8-ácido tetraenoico
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-trans-Retinoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 179°C to 184°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 09, III, 3118
Índice Merck 15, 8288
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,dmso (25mg/mL),slightly soluble in alcohol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • all-trans-Retinoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.