Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología para las impresoras M6/M7
Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
70.70€ - 130.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | Green |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17838734
|
Brady™
173215 |
50 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 |
70.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17888264
|
Brady™
174159 |
50 ft. x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
74.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17838344
|
Brady™
173282 |
50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
92.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17809014
|
Brady™
174122 |
50 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
97.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17898884
|
Brady™
173251 |
50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
111.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17808864
|
Brady™
174136 |
50 ft. x 2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
130.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
- Producto de alta flexibilidad, con adhesivo permanente de gran adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y entornos adversos; también es apto para exteriores
- Se adaptan y se adhieren a superficies complicadas, como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con aislamiento de papel y maletines moldeados por soplado
- Resisten la exposición a productos químicos, grasas, aceites, niebla salina, limpiadores, detergentes y suciedad industrial general
- Durabilidad en exteriores de 8 a 10 años de media a temperaturas de -40 a 82°C (de -40 a 180°F), pueden aplicarse a temperaturas de hasta -18°C (0°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Green | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
50 ft. | |
-40°F to +180°F | |
0.004 in. | |
50 ft. |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +82 °C | |
0.102 mm | |
15.24 m |