Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología
Cree etiquetas capaces de soportar hasta 10 años en exteriores con este material de etiqueta de vinilo de baja contracción (B-595). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil y duradera.
Marca:  Brady™ 170947
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17891809
  • 64.18€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Producto versátil: ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y otras superficies industriales
  • Producto resistente: diseñado para soportar la exposición prolongada a la luz UV, los productos químicos, las grasas, los aceites, la niebla salina, los productos de limpieza y detergentes, y las manchas
  • Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico permanente de gran adherencia para el uso sobre superficies rugosas, texturizadas, sucias y suaves, sobre todo con temperaturas frías
  • Producto de larga duración: etiquetas resistentes a la intemperie que ofrecen una duración de hasta 10 años en exteriores
  • Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
White on Black
Continuous
Top
Labels
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking
1 Tape/Cartridge
0.004 in.
25 ft.
3.8 cm
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
None
Gloss
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
BMP51, M511
-40°F to +180°F
25 ft. x 1.5 in.
1.5 in.
0.5 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote