Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología
Cree etiquetas capaces de soportar hasta 10 años en exteriores con este material de etiqueta de vinilo de baja contracción (B-595). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil y duradera.
Marca: Brady™ 170827
Detalles adicionales : Peso : 0.14500kg
Descripción
- Producto versátil: ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y otras superficies industriales
- Producto resistente: diseñado para soportar la exposición prolongada a la luz UV, los productos químicos, las grasas, los aceites, la niebla salina, los productos de limpieza y detergentes, y las manchas
- Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico permanente de gran adherencia para el uso sobre superficies rugosas, texturizadas, sucias y suaves, sobre todo con temperaturas frías
- Producto de larga duración: etiquetas resistentes a la intemperie que ofrecen una duración de hasta 10 años en exteriores
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White on Green | |
Continuous | |
Top | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking | |
1 Tape/Cartridge | |
0.004 in. | |
25 ft. | |
1.9 cm |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +180°F | |
25 ft. x 0.75 in. | |
0.75 in. | |
0.5 in. |