Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alopurinol, 98 % Código de producto.: 10686692
Thermo Scientific Chemicals Alopurinol, 98 %
Código de producto. 10686692
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10686692
Marca: Thermo Scientific Chemicals 121830050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315-30-0
Fórmula molecular C5H4N4O
Peso molecular (g/mol) 136.11
Número MDL MFCD00599413
Clave InChI OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
Nombre IUPAC 1,2-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allopurinol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 384.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5 % (1 g, 105°C) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 26,IV,2076
Índice Merck 15,271
Información de solubilidad Solubility in water: 0.35g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted alkalies and acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463130 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/06/2024 Catalog Number121831000,121830250,121830050
Número de loteA0395124 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number121831000,121830250,121830050
Número de loteA0439749 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2023 Catalog Number121831000,121830250,121830050
Número de loteA0452298 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2023 Catalog Number121831000,121830250,121830050
Número de loteA0444024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2023 Catalog Number121831000,121830250,121830050
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxypyrazolo¢3,4-d!pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Alopurinol, 98 % >