Learn More
Aloxan monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723601 25 g Glass bottle 25 g
10279883 10 g Frasco de vidrio 10 g
10511661 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10723601
Marca: Thermo Scientific Acros 215370250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3237-50-1 , 50-71-5
Fórmula molecular C4H4N2O5
Número MDL MFCD00149399
Clave InChI ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alloxan monohydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De beige/amarillo a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 24, 500
Índice Merck 10, 276
Sinónimo barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
SMILES C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
Nombre IUPAC 5,5-dihidroxi-1,3-diazinano-2,4,6-triona
Peso molecular (g/mol) 160.085
PubChem CID 312231
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.09
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Cantidad 25 g
Envase Glass bottle
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Alloxan monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone, monohydrate