Learn More
Éter aliletílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11465936
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éter aliletílico se utiliza como intermediario para fabricar otras sustancias químicas.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos; miscible con etanol y éter dietílico. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-31-3
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00009255
Clave InChI OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl ethyl ether, 1-propene, 3-ethoxy, allylethylether, ethyl allyl ether, unii-sm8t658re3, ether, allyl ethyl, 3-ethoxy-1-propene, ethyl 2-propenyl ether, 3-ethoxypropene, acmc-1atoi
PubChem CID 11191
Nombre IUPAC 3-etoxiprop-1-eno
SMILES CCOCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl ethyl ether
Punto de ebullición 64°C to 65°C
Temperatura de inflamación −20°C (−4°F)
Fórmula lineal CH2=CHCH2OCH2CH3
Cantidad 10 g
Número UN UN2335
Beilstein 1361480
Índice Merck 14,293
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Éter aliletílico, 98 %, Thermo Scientific™ >