Learn More
Bromuro de alilomagnesio, solución de 1 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 1730-25-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H5BrMg |
Peso molecular (g/mol) | 145.28 |
Número MDL | MFCD00000044 |
Clave InChI | FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | allylmagnesium bromide, allyl magnesium bromide, allylmagnesium bromide solution, sjpdabpprujp@, allylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, allylmagnesiumbromid, allylmagnesiumbromide, allyl magnesiumbromide, allyl-magnesium bromide, 2-propenylmagnesium bromide, grignard reagent |
PubChem CID | 74413 |
Nombre IUPAC | magnesio; prop-1-eno; bromuro |
SMILES | Br[Mg]CC=C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10081544
|
Thermo Scientific Acros
|
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10735135
|
Thermo Scientific Acros
|
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1730-25-2 | |
145.28 | |
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M | |
74413 | |
Br[Mg]CC=C |
C3H5BrMg | |
MFCD00000044 | |
allylmagnesium bromide, allyl magnesium bromide, allylmagnesium bromide solution, sjpdabpprujp@, allylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, allylmagnesiumbromid, allylmagnesiumbromide, allyl magnesiumbromide, allyl-magnesium bromide, 2-propenylmagnesium bromide, grignard reagent | |
magnesio; prop-1-eno; bromuro |
Especificaciones
Allylmagnesium bromide | |
1730-25-2 | |
18.78, 84.64 | |
0.8510g/mL | |
C3H5BrMg | |
MFCD00000044 | |
0.851 | |
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M | |
magnesio; prop-1-eno; bromuro | |
74413 | |
Solución |
1M solution in diethyl ether | |
15.37, 81.22 | |
Gris o verde amarillento | |
−40°C | |
H2C=CHCH2MgBr | |
3399 | |
allylmagnesium bromide, allyl magnesium bromide, allylmagnesium bromide solution, sjpdabpprujp@, allylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, allylmagnesiumbromid, allylmagnesiumbromide, allyl magnesiumbromide, allyl-magnesium bromide, 2-propenylmagnesium bromide, grignard reagent | |
Br[Mg]CC=C | |
145.28 | |
145.28 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor extremadamente inflamables.
Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE INGESTIÓN:Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 217-046-4
- Allylmagnesium bromide, 1M solution in diethylether
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 1
- Líquidos pirofóricos Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.