Learn More
Dímero de cloruro de alilpaladio(II), 56,0 % mínimo de Pd, Thermo Scientific Chemicals
59.09€ - 924.60€
CAS | 12012-95-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H10Cl2Pd2 |
Peso molecular (g/mol) | 365.89 |
Número MDL | MFCD00044874 |
Clave InChI | PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladiumMostrar más |
PubChem CID | 61538 |
Nombre IUPAC | cloropaladio (1+); prop-1-eno |
SMILES | Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11356707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010005.01 |
0.25 g |
59.09€
0.25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11346707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010005.03 |
1 g |
185.93€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11366707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010005.06 |
5 g |
924.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
12012-95-2 | |
365.89 | |
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L | |
61538 | |
Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c |
C6H10Cl2Pd2 | |
MFCD00044874 | |
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladiumMostrar más | |
cloropaladio (1+); prop-1-eno |
Especificaciones
Allylpalladium(II) chloride dimer | |
120°C (decomposition) | |
C6H10Cl2Pd2 | |
4124623 | |
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium | |
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L | |
cloropaladio (1+); prop-1-eno | |
61538 | |
Pd 56,0% mín. |
12012-95-2 | |
Amarillo | |
MFCD00044874 | |
Air and moisture sensitive | |
Very soluble in dichloromethane and dichloroethane; Slightly soluble in toluene,insoluble in waterSoluble in chloroform,benzene,acetone and dichloromethane,dichloroethane and methanol; Slightly soluble in toluene; Insoluble in water. | |
Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c | |
365.89 | |
365.85 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-579-8
missing translation for 'rtecsNumber' : RT3510000.
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2°C a 8°C
Recommended Storage : Mantener frío; almacenar bajo nitrógeno
- di-.Mu.-chlor-bis(eta-alil)paladio
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .