Learn More
Aliltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10693522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
10693522 500 g 500 g
10133541 25 g 25 GR
10049470 100 g 100 GR
3 options
Código de producto. 10693522
Marca: Thermo Scientific Acros 148805000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-57-9
Número MDL MFCD00004940
Clave InChI HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
Nombre IUPAC prop-2-eniltiourea
SMILES C=CCNC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylthiourea
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70.0°C to 78.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1.5% max. (50°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H8N2S
Fórmula lineal H2C=CHCH2NHCSNH2
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 211
Índice Merck 15, 9515
Información de solubilidad Solubility in water: 67g/L (20°C). Other solubilities: 1370g/L methanol (20°C)- insoluble in benzene,soluble in ether,solutions of borax,benzoates,and urethane,slightly soluble in 70% alcohol
Peso molecular (g/mol) 116.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales, gránulos o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Allylthiourea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.