missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aliltiourea, pura, demanda biológica de oxígeno en agua 50 g, Fisher Chemical
Click to view available options
50 g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
CAS | 109-57-9 |
Punto de fusión | 78°C |
Color | Beige |
pH | 6.5 |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Fórmula molecular | C4H8N2S |
Número MDL | 4940 |
Cantidad | 50 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.18g/mol |
Forma física | Sólido |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'