Learn More
Aliltributilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10414355
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24850-33-7
Fórmula molecular C15H32Sn
Peso molecular (g/mol) 331.13
Número MDL MFCD00010346
Clave InChI YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyltributyltin, allyltributylstannane, allyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-2-propenyl, tributyl prop-2-en-1-yl stannane, allyl tributyl stannane, unii-aor8od4103, tributyl-2-propenylstannane, tri-n-butyl-2-propenylstannane, allyl tributyltin
PubChem CID 90628
Nombre IUPAC tributil(prop-2-enil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyltributyltin
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0680g/mL
Punto de ebullición 88.0°C to 92.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3SnCH2CH=CH2
Índice de refracción 1.4850 to 1.4870
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 1922
Fieser 09,8; 11,15; 12,21; 14,14; 16,7; 17,12
Índice Merck 15, 289
Gravedad específica 1.068
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyltributyltin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.