Learn More
Aliltriclorosilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Allyltrichlorosilane acts as a reagent that produces homoallylic alcohols upon reaction with aldehydes in DMF. It is used to make silicones and glass fiber fininshes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Aliltriclorosilano actúa como un reactivo que produce alcoholes homoalílicos al reaccionar con aldehídos en DMF. Se utiliza para siliconas y acabados en fibra de vidrio.
Solubilidad
Soluble en THF, tolueno, benceno. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar a 4 °C. Almacenar lejos de agentes oxidantes y de la humedad. Incompatible con el agua.
El Aliltriclorosilano actúa como un reactivo que produce alcoholes homoalílicos al reaccionar con aldehídos en DMF. Se utiliza para siliconas y acabados en fibra de vidrio.
Solubilidad
Soluble en THF, tolueno, benceno. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar a 4 °C. Almacenar lejos de agentes oxidantes y de la humedad. Incompatible con el agua.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de ebullición | 117°C to 118°C |
Nombre del producto químico o material | Allyltrichlorosilane |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | CH2=CHCH2SiCl3 |
Número UN | UN1724 |
Beilstein | 1743449 |
Temperatura de inflamación | 18°C (64°F) |
Información de solubilidad | Soluble in THF,toluene,benzene. Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.52 |
Porcentaje de pureza | 95% |