Learn More
Aliltrimetilsilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497626
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Allyltrimethylsilane is involved as a reactant in Hosomi Sakurai reaction for allylation in the presence of Lewis acid. For example, it reacts with cyclohexanone to get 1-allylcyclohexanol. It acts as a nucleophile and is involved in Carbon-Ferrier rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aliltrimetilsilano participa como reactante en la reacción de Hosomi Sakurai para la alilación en presencia de ácido de Lewis. Por ejemplo, reacciona con la ciclohexanona para obtener 1-alilciclohexanol. Actúa como nucleófilo y participa en la transposición de Carbono-Ferrier.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762-72-1
Fórmula molecular C6H14Si
Peso molecular (g/mol) 114.263
Número MDL MFCD00008635
Clave InChI HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
PubChem CID 69808
Nombre IUPAC trimetil(prop-2-enil)silano
SMILES C[Si](C)(C)CC=C
Especificaciones
Punto de ebullición 85°C to 86°C
Nombre del producto químico o material Allyltrimethylsilane
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 906755
Temperatura de inflamación −10°C (14°F)
Información de solubilidad Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.27
Porcentaje de pureza ≥98%
Índice de refracción 1.408
Densidad 0.717
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.