Learn More
alfa,alfa,alfa',alfa'-Tetrabromo-o-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11468086
alfa,alfa,alfa',alfa'-Tetrabromo-o-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468086
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11468086
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14121.18
Solicitar formato a granel o personalizado
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene reacts with 5endo,6endo-bis-chlormethyl-norborn-2-en to obtain trans/cis-2,3-bis(chloromethyl)-1,4-methano-1,2,3,4-tetrahydroanthracene. Further, it is involved in the preparation of 1-(3-butenyl)-2-(deuteriomethyl)benzene by reacting with allylmagnesium bromide. In addition this, it is used to prepare exo-benzocyclobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanoanthracene by reacting with exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-methanobiphenylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El α,α,α′,α′-tetrabromo-o-xileno reacciona con 5-endo,6-endo-bis-clormetil-norborn-2-eno para obtener trans/cis-2,3-bis(clorometil)-1,4-metano-1,2,3,4-tetrahidroantraceno. Además, participa en la preparación de 1-(3-butenil)-2-(deuteriometil)benceno el reaccionar con bromuro de alilmagnesio. Asimismo, se utiliza para preparar exo-benzociclobuteno-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanoantracieno al reaccionar con exo-1,4,4a,8b-tetrahidro-1,4-metanobifenileno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13209-15-9
Fórmula molecular C8H6Br4
Peso molecular (g/mol) 421.752
Número MDL MFCD00000131
Clave InChI LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boiMostrar másMostrar menos
PubChem CID 83234
Nombre IUPAC 1,2-bis(dibromometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabromo-o-xylene
Punto de fusión 114°C to 118°C
Cantidad 50 g
Número UN UN1759
Beilstein 2211698
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.75
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251783 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Número de lote10241315 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Número de lote10240444 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Número de lote10204984 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2023 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Número de lote10117226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
alfa,alfa,alfa',alfa'-Tetrabromo-o-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >