Learn More
alfa,alfa,alfa-Trifluorotolueno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10723901
alfa,alfa,alfa-Trifluorotolueno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723901
50 mL, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10723901
Marca: Thermo Scientific Acros 139770500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-08-8
Fórmula molecular C7H5F3
Peso molecular (g/mol) 146.11
Número MDL MFCD00000372
Clave InChI GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro tolueneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
Nombre IUPAC Trifluorometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α, α-Trifluorotoluene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -29°C
Color Incolora
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CF3
Índice de refracción 1.4130 to 1.415
Cantidad 50 mL
Beilstein 05, 290
Índice Merck 15, 1113
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0439717 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2023 Catalog Number139775000,139770025,139770500
Número de loteA0397674 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number139775000,139770025,139770500
Número de loteA0393362 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number139775000,139770025,139770500
Número de loteA0413268 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number139775000,139770025,139770500
Número de loteA0405882 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number139775000,139770025,139770500
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromosulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid, Potassium dichromate
RUO – Research Use Only
Título del producto
alfa,alfa,alfa-Trifluorotolueno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >