Learn More
alfa-Bromocinamaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11482337
alfa-Bromocinamaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482337
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11482337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14230.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5443-49-2 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5443-49-2
Fórmula molecular C9H7BrO
Peso molecular (g/mol) 211.058
Número MDL MFCD00006965
Clave InChI WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Sinónimo alpha-bromocinnamaldehyde, 2-bromo-3-phenylacrylaldehyde, alphabrocine, 2-bromo-3-phenyl-2-propenal, bromocinnamal, alpha-bromocinnamic aldehyde, ccris 3924, b 37 van, 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl, cinnamaldehyde, alpha-bromoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5369403
Nombre IUPAC (Z)-2-bromo-3-fenilprop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Bromocinnamaldehyde
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 100 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote10226452 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Código de productoA14230.14,A14230.22
Número de lote10098240 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Código de productoA14230.14,A14230.22
Número de lote10139229 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Código de productoA14230.14,A14230.22
Número de lote10219262 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Código de productoA14230.14,A14230.22
Número de lote10214223 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Código de productoA14230.14,A14230.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
alfa-Bromocinamaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >