Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen alpha-bungarotoxin conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates.
Marca: Invitrogen™ B13422
668.80 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen alpha-bungarotoxin conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates. Alpha-bungarotoxin, a 74-amino acid peptide extracted from Bungarus multicinctus venom, binds with high affinity to the alpha subunit of the nicotinic acetylcholine receptor (AChR) of neuromuscular junctions.
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia selección de conjugados de alfa-bungarotoxina de Invitrogen, incluidos conjugados Alexa Flour y Alexa Flour Plus. El alfa-bungarotoxina, un aminoácido péptido de 74 aminoácidos extraído del veneno de Bungarus multicinctus, se une con alta afinidad a la subunidad A del receptor nicotínico de acetilcolina (AChR) de las uniones neuromusculares. Nuestra brillante y fotoestable Alexa Fluor 555 alfa-bungarotoxina es una opción superior de sonda para visualizar este receptor.Los conjugados fluorescentes de alfa-bungarotoxina se pueden utilizar para facilitar la identificación de AChRs nicotínicos y la localización de uniones neuromusculares. La alfa-bungarotoxina conjugada se ha utilizado en diversas aplicaciones, como la inmunofluorescencia (IF), la inmunohistoquímica (IHC) y la citometría de flujo (FC).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Conjugado | |
Almacenar en el congelador (de –5 °C a –30 °C) y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente | |
495/519 nm |
500 μg | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Otras proteínas | |
Alexa Fluor™ |
Seguridad y manipulación
- a-bungarotoxin, Alexa Fluor 488 conjugate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: .alpha.-Bungarotoxin