Learn More
Máquina de PCR PCRmax™ Alpha Cycler 2
Click to view available options
Configuraciones de bloques:
Bloques dobles (1 x 96 pocillos y 1 x 384 pocillos)
Doble de 384 pocillos
Doble de 96 pocillos
Intervalo de gradiente:
Hasta 19 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pantalla táctil HD grande y sensible: funciona con guantes.
- Refrigeración de muestras activas para una amplificación más nítida y no específica mínima
- Asistente de programa - le permite generar un protocolo específico para su secuencia de cebador, fuente de plantilla y longitud del amplicón en segundos
- Alpha Track App y QRR Reporting – Realice el seguimiento del progreso de cualquier ciclo de PCR y del estado del sistema de forma remota
- Capacidad de gradiente: permite una optimización de la temperatura simplificada, independientemente del bloque seleccionado
- Formato de 96 y 384 pocillos - Flexibilidad para cualquier escala y necesidad de usuario
- Conectividad USB e inicio de sesión - Inicie sesión en el sistema y cargue sus valores predeterminados en cualquier unidad simplemente insertando su memoria USB
- Opciones de bloque: Formato de 96 o 384 pocillos o combinación de ambos.
- Máx. Intervalo de temperatura: hasta 29 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | ±0,25 °C (a 55 °C) |
| Uniformidad térmica | ±0,3 °C (a 55 °C) |
| Dimensiones | 430 x 260 x 200 mm |
| Tensión | 110 - 240 V |
| Tipo de producto | Termociclador |
| Garantía | 2 año |
| Intervalo térmico | De 10 °C a 100 °C (4 °C de retención final) |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR, clonación, ciclo térmico, NGS, secuenciación de Sanger |
| Frecuencia | De 50 a 60 Hz |
| Interfaz de usuario | Interfaz de tableta de 10 in con Android |
| Mostrar más |