Learn More
alpha-Cyclodextrin hydrate, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479236
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11479236
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18092.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
alpha-Cyclodextrin hydrate is used in the food industry. The structure of cyclodextrins allows them to form inclusion complexes with a wide variety of molecules. It lead to enzyme-like specificity in reactions.
Solubility
Soluble in water. 145 g/L at 25
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store in the dark.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51211-51-9
Fórmula molecular C36H60O30
Peso molecular (g/mol) 972.85
Número MDL MFCD00150804
Clave InChI HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
PubChem CID 60161466
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Cyclodextrin hydrate
Punto de fusión 279°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 4227442
Índice Merck 14,2718
Información de solubilidad Soluble in water. 145g/L at 25
Rotación óptica +136° (c=10 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 972.86 (Anhydrous)