Learn More
alfa-cipermetrina, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16684554 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. 16684554
Marca: Honeywell Fluka R1787100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Cypermethrin
CAS 67375-30-8
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.120 g/cm3 (20°C)
Fórmula lineal C22H19Cl2NO3
Beilstein 8444118
Color Incolora
Punto de fusión 82.1°C
Sinónimo (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3S)-rel-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Peso molecular (g/mol) 416.30 g/mol