Learn More
Pentaacetato de alfa-D-galactosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497689
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
Código de producto. 15497689
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66366.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4163-59-1 | C16H22O11 | 390.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4163-59-1
Fórmula molecular C16H22O11
Peso molecular (g/mol) 390.34
Número MDL MFCD00064081
Clave InChI LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-d-galactose pentaacetate, a-d-galactose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose penta-acetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactopyranose, alpha-d-galactose-pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose 1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactose, penta-o-acetyl-alpha-d-galactose
PubChem CID 6432426
ChEBI CHEBI:63145
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-Galactose pentaacetate
Punto de fusión 143°C to 144°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol at approximately 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.34
Forma física Polvo