Learn More
alfa-D-Lactosa monohidrato
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Descripción
alpha-D-Lactose monohydrate is used as a carrier and stabiliser of aromas, pharmaceutical products, Food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-D-Lactose monohydrate |
| Punto de fusión | 207°C to 211°C (decomposition) |
| Densidad | 1.525 |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 3768231 |
| Índice Merck | 14,5343 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Rotación óptica | +52° (c=4.5 in water, 22h) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.32 (342.30 Anhydrous) |